Learn More
Pyridiniumbromid Perbromid, ≥90 %, technisch, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 158361000
Additional Details : CAS : 39416-48-3 Gewicht : 0.15000kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 100g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10031770
  • 127.00 CHF / 100 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 9
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
39416-48-3
319.83
Pyridine hydrobromide, compound with bromine
C5H6Br3N
MFCD00013223
Spezifikation
Pyridinium bromide perbromide
Glasflasche
127°C to 133°C
95%
90% min. (Iodometry)
MFCD00013223
01,967; 05,568; 06,499; 09,399; 10,333; 14,268; 15,276
Pyridine hydrobromide, compound with bromine
319.83
Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Eigenschaften
Authentic
Braun bis Orange-Rot
100g
39416-48-3
C5H6Br3N
20, V,5, 181
15, 8085
Solubility in water: decomposes. Other solubilities: sparingly soluble in acetic acid
319.83
90+%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Pyridinium bromide perbromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate