missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyridiniumbromid Perbromid, ≥90 %, technisch, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-189701
95.33 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
39416-48-3
C5H6Br3N
319.83
MFCD00013223
Pyridine hydrobromide, compound with bromine
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
39416-48-3
C5H6Br3N
319.83
MFCD00013223
Pyridine hydrobromide, compound with bromine

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pyridinium bromide perbromide
Namenshinweis 95%
Schmelzpunkt 127°C to 133°C
Farbe Braun bis Orange-Rot
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90% min. (Iodometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 20, V,5, 181
Fieser 01,967; 05,568; 06,499; 09,399; 10,333; 14,268; 15,276
Merck Index 15, 8085
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: sparingly soluble in acetic acid
Formelmasse 319.83
Reinheit (%) 90+%
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridinium bromide perbromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'