Learn More
Pyridin (Sequenzierung), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10123053
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10123053 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10123053 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP1155500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Pyridin wird häufig in automatisierten Syntheseprotokollen eingesetzt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine
pH 8.5
Schmelzpunkt -42°C
CAS 110-86-1
Farbe Farblos
Dichte 0.978g/cm³
Menge 500 mL
Identifizierung Pass Test
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung 0.002% max.
Prozentgehaltsbereich ≥99.5 %
Summenformel C5H5N
Dampfdruck 20mbar at 20°C
Viskosität 0.95 mPa/s at 20°C
UN-Nummer 1282
Wasser 0.1% max.
Merck Index 15, 8081
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
Siedepunkt 115°C
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC=C1
IUPAC-Name Pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 79.102
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
Formelmasse 79.1
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Sequenzierung