Learn More
Pyridinhydrochlorid, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11996311 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11996311 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10154800 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10398590 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11996311 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 222280025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 628-13-7 | C5H5N·ClH | 115.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 628-13-7
Summenformel C5H5N·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 115.56
InChI-Schlüssel AOJFQRQNPXYVLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine hydrochloride, pyridine, hydrochloride, pyridinehydrochloride, pyridine hcl, pyridine, hydrochloride 1:1, pyridine-hcl, pyridine.hcl, pyridiniumchloride, pyridine hcl salt, pyrdine hydrochloride
PubChem CID 10176127
IUPAC-Name Pyridin;Hydrochlorid
SMILES C1=CC=NC=C1.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine hydrochloride
Schmelzpunkt 140.0°C to 146.0°C
Farbe Braun bis weiß
Siedepunkt 222.0°C to 224.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2.5 kg
Beilstein 20,189
Fieser 01,964; 02,352; 03,239; 04,415
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear colorless to almost colorless
Formelmasse 115.56
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.