Learn More
Pyridinhydrobromid, TRC
Artikelnummer. 30425343
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30425343 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30425343 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP9989185G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine Hydrobromide
CAS 18820-82-1
Summenformel C5H5N . HBr
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H5N.BrH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
SMILES Br.c1ccncc1
IUPAC-Name Pyridin;Hydrobromid
Molekulargewicht (g/mol) 160.01
Formelmasse 158.9684