Learn More
Pyridin, Honeywell™
Artikelnummer. 16675743 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
:
35 kg
Artikelnummer. 16675743
Marke: Honeywell Research Chemicals 16037S35KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine
CAS 110-86-1
CAS Max. % 1
Schmelzpunkt -42°C
Farbe Farblos
Dichte 0.98 g/cm3 (20°C)
pH 8.8
Siedepunkt 115°C (1013 hPa)
Flammpunkt 20°C
Summenformel C5H5N
Menge 35 kg
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC=C1
IUPAC-Name Pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 79.10