Learn More
Pyridine-d5, for NMR, packaged in 1.00mL ampoules, 99% atom D, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10687012 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 1.00 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
10687012 10 x 1.00 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10687012 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 217360100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-d5
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99 atom % D
Dichte 1.0500g/mL
Deuterium (D) 98.5% min.
Wasser 0.1% max. (Coulometric)
Menge 10 x 1.00 mL
CAS 7291-22-7
Summenformel C5H5N
MDL-Nummer MFCD00044639
Beilstein 20, III, 2305
Synonym pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
IUPAC-Name (²H₅)pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 84.13
PubChem CID 558519
Formelmasse 84.14
Güte NMR