Learn More
Pyridin-d5, für die NMR-Spektroskopie, 99,5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16318216 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16318216 10 ml 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16318216 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 464190100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00 CHF
    172.00 CHF / 10 Milliliter
    Sparen 15.00 CHF
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-d5
Dichte 1,0500 g/mL
Flammpunkt 20 °C
Brechungsindex 1,5060
Relative Dichte 1,05
Menge 10 ml
CAS 7291-22-7
Schmelzpunkt -41,0 °C
Siedepunkt 114,4 °C
Summenformel C5H5N
MDL-Nummer MFCD00044639
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: soluble.
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
IUPAC-Name (²H₅)pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 84.13
Formelmasse 84.14
Güte NMR