Learn More
Pyridin-d5, für die NMR-Spektroskopie, 100.0 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10639443 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 1mL
10 ml
Gehäuse 25mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Milliliter
10 Milliliter
25 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10639443 Gehäuse 25mL Glasflasche 25 Milliliter
10154290 Gehäuse 1mL Glasflasche 1 Milliliter
10594321 10 ml Glasflasche 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10639443 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 176170250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 7291-22-7 | C5H5N | 84.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7291-22-7
Summenformel C5H5N
Molekulargewicht (g/mol) 84.13
MDL-Nummer MFCD00044639
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Synonym pyridine-d5, 2h5 pyridine, c5d5n, 2 h? pyridine, pyridine d5, pyridine,crude,light, pyridine, perdeutero, ∼2∼h_5_ pyridine, de85c
PubChem CID 558519
IUPAC-Name 2,3,4,5,6-Pentadeuteriopyridin
SMILES [2H]C1=NC([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-d5
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 100 atom%D
Dichte 1,0500g/mL
Deuterium (D) Min. 99,95%
Flammpunkt 20°C
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.506
Wasser Max. 0,02% (coulometrisch)
Menge Gehäuse 25mL
Schmelzpunkt -41.0°C
Siedepunkt 114.4°C
Beilstein 20, III, 2305
Formelmasse 84.14
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine-d5
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.