missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyridin, CHROMASOLV™ Plus, füor HPLC, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën

Artikelnummer. 15632840
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15632840

Marke: Honeywell-Chromasolv 270407100ML

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥99.9 %

  • Für HPLC-, Spektralphotometrie- und Umweltanalysen
  • Getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
  • Profil mit niedriger UV-Verunreinigung
  • LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
  • Sehr geringe Mengen nicht flüchtiger Verunreinigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 110-86-1
Summenformel C5H5N
Molekulargewicht (g/mol) 79.102
MDL-Nummer MFCD00011732
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym azabenzene, azine, pyridin, piridina, pirydyna, pyridin german, pirydyna polish, piridina italian, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC-Name Pyridin
SMILES C1=CC=NC=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pyridine
Schmelzpunkt -42°C (literature)
Namenshinweis CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9%
Extinktion max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 350 nm, max. 0.02 at 335 nm, max. 0.15 at 315 nm, max. 1.0 at 305 nm
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 0.978 g/mL at 25 °C(lit.)
Siedepunkt 115°C
Menge 100 mL
Flammpunkt 20°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C5H5N
UN-Nummer UN1282
Beilstein 103233
Formelmasse 79.1
Reinheit (%) >99.9%
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302 + H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt