Learn More
Pyridin, ≥99 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Catalog Number p-7120738
55.37 CHF gültig bis 2024-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21663" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
110-86-1
C5H5N
79.102
MFCD00011732
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Azabenzen, Azin, Pyridin, Pyridin deutsch, Pyridin polnisch, Pyridin italienisch, RCRA-Abfallnummer u196, Caswell Nr. 717, rcra waste number u196, caswell no. 717
1049
CHEBI:16227
Pyridin
C1=CC=NC=C1
110-86-1
C5H5N
79.102
MFCD00011732
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Azabenzen, Azin, Pyridin, Pyridin deutsch, Pyridin polnisch, Pyridin italienisch, RCRA-Abfallnummer u196, Caswell Nr. 717, rcra waste number u196, caswell no. 717
1049
CHEBI:16227
Pyridin
C1=CC=NC=C1
Reagenzgütegrad, ≥99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pyridin
pH 8.8 (bei 20 °C)
Schmelzpunkt -42 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.978 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 115 °C (1013 hPa)
Menge 250 ml
Explosionsgrenze 0.124
Flammpunkt 17 °C (62.6 °F)
Zündpunkt 899 °F
Geruch Unangenehm
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssigkeit
Dampfdruck 10 mmHg (13.2 °C), 20 mmHg (25 °C)
UN-Nummer UN1282
Beilstein 103233
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water
Formelmasse 79.1 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %