Learn More
Pyridin, ≥99 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15648040 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 15648040
Marke: Honeywell Research Chemicals P575062.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Reagenzgütegrad, ≥ 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-86-1
Summenformel C5H5N
Molekulargewicht (g/mol) 79.102
MDL-Nummer MFCD00011732
InChI-Schlüssel JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Azabenzen, Azin, Pyridin, Pyridin deutsch, Pyridin polnisch, Pyridin italienisch, RCRA-Abfallnummer u196, Caswell Nr. 717, rcra waste number u196, caswell no. 717
PubChem CID 1049
ChEBI CHEBI:16227
IUPAC-Name Pyridin
SMILES C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridin
pH 8.8 (bei 20 °C)
Schmelzpunkt -42 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.978 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 115 °C (1013 hPa)
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 0.124
Flammpunkt 17 °C (62.6 °F)
Zündpunkt 899 °F
Geruch Unangenehm
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 10 mmHg (13.2 °C), 20 mmHg (25 °C)
UN-Nummer UN1282
Beilstein 103233
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water
Formelmasse 79.1 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %