Learn More
Pyridin-4-Carboximidamidhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10712967
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10712967 5 g 5 Gramm
10661483 10 g 10 Gramm
10748455 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10712967 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CD05159DE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 6345-27-3
Summenformel C6H8ClN3
Molekulargewicht (g/mol) 157.60
MDL-Nummer MFCD00040385
InChI-Schlüssel IONKMFGAXKCLMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym isonicotinimidamide hydrochloride, pyridine-4-carboximidamide hydrochloride, 4-amidinopyridine hydrochloride, isonicotinamidine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide hydrochloride, 4-pyridinecarboximidamide, monohydrochloride, isonicotinamidine, hydrochloride, 4-amidino-pyridine hydrochloride, pyridine-4-carboxamidine, chloride
PubChem CID 2776844
IUPAC-Name Pyridin-4-carboximidamid;hydrochlorid
SMILES Cl.NC(=N)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-4-carboximidamide hydrochloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 5 g
Formelmasse 157.6
Reinheit (%) 95%