Learn More
Pyridin-4 -carboxaldoxim, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433617
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11433617 100 g 100 Gramm
11423617 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433617 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17371.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 696-54-8 | C6H6N2O | 122.13 g/mol
It is employed as an intermediate for bis(hydroxyiminomethylpyridinium)butenes and as reactivators of chlorpyrifos-inhibited acetylcholinesterase. It is also used in the chromatographic separation and NMR characterization of the isomers of 1,1?-Methylenebis{4-[(hydroxyimino)methyl]pyridinium) dichloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Zwischenprodukt für Bis-(Hydroxyiminomethylpyridinium)-Butene und als Reaktivatoren von Chlorpyrifos-gehemmter Acetylcholinesterase eingesetzt. Wird auch bei der chromatographischen Trennung und NMR-Charakterisierung der Isomere von 1,1′-Methylenbis-{4-[(Hydroxyimino)-Methyl]-Pyridinium)-Dichlorid verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C 10 g/l. Löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 696-54-8
Summenformel C6H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 122.13
MDL-Nummer MFCD00006446
InChI-Schlüssel OFYLBLSSPQTTHT-VMPITWQZSA-N
Synonym pyridine-4-aldoxime, 4-pyridinealdoxime, isonicotinaldehyde oxime, 4-pyridinecarboxaldehyde, oxime, isonicotinaldoxime, 4-hydroxyiminomethyl pyridine, 4-pyridinaldoxime, 4-pyridine aldoxime, pyridine, 4-formyl-, oxime, ccris 7744
PubChem CID 5324569
IUPAC-Name 4-(Nitrosomethyliden)-1H-pyridin
SMILES O\N=C\C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-4-carboxaldoxime
Schmelzpunkt 130°C to 133°C
Menge 100 g
Beilstein 2079
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 10g/L. Soluble in DMSO and methanol.
Formelmasse 122.13
Reinheit (%) 97%