Learn More
Pyridin-4-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463404
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11463404 500 g 500 Gramm
11443404 25 g 25 Gramm
11453404 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11463404 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10656.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 872-85-5 | C6H5NO | 107.112 g/mol
Pyridine-4-carboxaldehyde is an heterocyclic building block used for the synthesis of various pharmaceutical compounds, such as new 1,4-dihydropyridin-4-yl-phenoxyacetohydrazones, having anticonvulsant and anti-inflammatory properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyridin-4-Carboxaldehyd ist ein heterocyclischer Baustein, der für die Synthese verschiedener pharmazeutischer Verbindungen, wie neuer 1,4-dihydropyridin-4-yl-phenoxyacetohydrazones, mit antikonvulsiven und entzündungshemmenden Eigenschaften verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (20 mg/ml bei 20 °C), Ethanol und Aceton.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 872-85-5
Summenformel C6H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 107.112
MDL-Nummer MFCD00006425
InChI-Schlüssel BGUWFUQJCDRPTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridinecarboxaldehyde, isonicotinaldehyde, 4-formylpyridine, isonicotinic aldehyde, p-pyridinealdehyde, pyridine-4-carboxaldehyde, 4-pyridinealdehyde, 4-pyridylaldehyde, 4-pyridinecarbaldehyde, pyridine-4-aldehyde
PubChem CID 13389
IUPAC-Name Pyridin-4-Carbaldehyd
SMILES C1=CN=CC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-4-carboxaldehyde
Schmelzpunkt -4°C
Dichte 1.132
Siedepunkt 198°C
Flammpunkt 75°C (167°F)
Brechungsindex 1.544
Menge 500 g
Beilstein 105342
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (20mg/ml at 20°C),ethanol and acetone.
Formelmasse 107.11
Reinheit (%) 97%