Learn More
Pyridin-4-Boronsäure-Hydrochlorid, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15479397 1 g 1 Gramm
15489397 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479397 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52648.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 913835-65-1 | C5H7BClNO2 | 159.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 913835-65-1
Summenformel C5H7BClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 159.38
MDL-Nummer MFCD06201888
InChI-Schlüssel NCZXYQJUECNKAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-4-boronic acid hydrochloride, pyridin-4-ylboronic acid hydrochloride, pyridine-4-boronic acid, hcl, 4-pyridineboronic acid, hydrochloride, pyridine-4-boronic acid hcl, pyridine-4-boronic acid-hydrogen chloride, boronicacid, b-4-pyridinyl-, hydrochloride 1:1, c5h6bno2.hcl, pyridineboronic acid, 4-, hcl, 4-pyridineboronic acid, hcl
PubChem CID 44118740
IUPAC-Name (pyridin-4-yl)boronic acid hydrochloride
SMILES Cl.OB(O)C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-4-boronic acid hydrochloride
Schmelzpunkt 340°C
Menge 1 g
Formelmasse 159.38
Reinheit (%) 95%