Learn More
Alfa Aesar™ Pyridin-3-Sulfonylchlorid-Hydrochlorid, 97 %
Artikelnummer. 15450898
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450898 5 g 5 Gramm
15440898 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15450898 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H54672.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Von Licht und Wärme fernhalten. Hygroskopisch. Unter Stickstoff lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42899-76-3
Summenformel C5H5Cl2NO2S
Molekulargewicht (g/mol) 214.06
MDL-Nummer MFCD04035552
InChI-Schlüssel VIVPWOMJFLICOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonyl chloride hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride, 3-pyridinesulfonyl chloride, hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride, hydrochloride, 3-pyridylsulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonylchloride hydrochloride, pyridin-3-ylsulfonyl chloride hydrochloride, 3-pyridylsulfonylchloride hcl
PubChem CID 12571517
IUPAC-Name Pyridin-3-Sulfonylchlorid-Hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CN=C1)S(=O)(=O)Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 3706102
Formelmasse 176.97
Reinheit (%) 97%