Learn More
Pyridin-3 -Sulfonsäure,98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474434
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11474434 25 g 25 Gramm
11484434 100 g 100 Gramm
11494434 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474434 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13101.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 636-73-7 | C5H4NO3S | 158.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 636-73-7
Summenformel C5H4NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 158.15
MDL-Nummer MFCD00006381
InChI-Schlüssel DVECLMOWYVDJRM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-pyridinesulfonic acid, pyridine-3-sulphonic acid, 3-pyridylsulfonic acid, 3-pyridine sulfonic acid, 3-sulfopyridine, beta-sulfopyridine, 3-pyridinesulfonicacid, pubchem9608, pyridin-3-sulfonic acid, acmc-209nh7
PubChem CID 69468
SMILES [O-]S(=O)(=O)C1=CC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-3-sulfonic acid
Schmelzpunkt ∼350°C (decomposition)
Menge 25 g
UN-Nummer UN2585
Beilstein 120822
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
IUPAC-Name pyridine-3-sulfonate
Formelmasse 159.16
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.