Learn More
Pyridin-3 -carboxaldoxim, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11411707
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11411707 100 g 100 Gramm
11401707 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11411707 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25679.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1193-92-6
Summenformel C6H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 122.13
MDL-Nummer MFCD00006409,MFCD00006409
InChI-Schlüssel YBKOPFQCLSPTPV-VMPITWQZSA-N
Synonym nicotinaldoxime, 3-pyridinealdoxime, nicotinaldehyde oxime, pyridine-3-aldoxime, 3-pyridinecarboxaldehyde, oxime, nicotinaldehyde, oxime, 3-pyridine-aldoxime, pyridine, 3-formyl-, oxime, hydroxyimino-3-pyridylmethane, pyridinaldoxim
PubChem CID 5371219
IUPAC-Name (NZ)-N-(Pyridin-3-ylmethyliden)hydroxylamin
SMILES O\N=C\C1=CC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-3-carboxaldoxime
Schmelzpunkt 148°C to 151°C
Menge 100 g
Formelmasse 122.13
Reinheit (%) 98%