Learn More
Pyridin-3 -Boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10350714 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10350714 1 g Glasflasche -
10487171 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10658034 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10350714 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 359650010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1692-25-7 | C5H6BNO2 | 122.92 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1692-25-7
Summenformel C5H6BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 122.92
MDL-Nummer MFCD00674177
InChI-Schlüssel ABMYEXAYWZJVOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-3-boronic acid, 3-pyridylboronic acid, 3-pyridineboronic acid, pyridin-3-yl boronic acid, 3-pyridinylboronic acid, pyridin-3-yl-3-boronic acid, 3-pyridineboric acid, 3-pyridinebornic acid, pyridyl-3-boronic acid, pyridine 3-boronic acid
PubChem CID 2734378
SMILES OB(O)C1=CC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-3-boronic acid
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 3-Pyridinyl-boronsäure
Formelmasse 122.92
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine-3-boronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.