Learn More
Pyridin-3,5-dicarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11424563
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
499-81-0
C7H5NO4
167.12
MFCD00006393
MPFLRYZEEAQMLQ-UHFFFAOYSA-N
3,5-pyridinedicarboxylic acid, dinicotinic acid, 5-carboxynicotinic acid, 3,5-pyridinedicarboxylicacid, 3,5-pyridindicarbons, 3,5-dipyridinecarboxylic acid, pubchem8057, acmc-209kjb, 5-carboxy nicotinic acid, pyridine carboxylate, 6f
10366
CHEBI:46875
Pyridin-3,5-Dicarbonsäure
OC(=O)C1=CC(=CN=C1)C(O)=O
499-81-0
C7H5NO4
167.12
MFCD00006393
MPFLRYZEEAQMLQ-UHFFFAOYSA-N
3,5-pyridinedicarboxylic acid, dinicotinic acid, 5-carboxynicotinic acid, 3,5-pyridinedicarboxylicacid, 3,5-pyridindicarbons, 3,5-dipyridinecarboxylic acid, pubchem8057, acmc-209kjb, 5-carboxy nicotinic acid, pyridine carboxylate, 6f
10366
CHEBI:46875
Pyridin-3,5-Dicarbonsäure
OC(=O)C1=CC(=CN=C1)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pyridine-3,5-dicarboxylic acid
Schmelzpunkt ∼325°C (decomposition)
Menge 10 g
Beilstein 131640
Formelmasse 167.12
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine-3,5-dicarboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Pyridine-3,5-dicarboxylic acid