Learn More
Pyridin-2-carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490213
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11490213 500 g 500 Gramm
11414000 25 g 25 Gramm
11480213 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490213 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11391.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1121-60-4 | C6H5NO | 107.112 g/mol
Pyridine-2-carboxaldehyde, 99% is used as an Intermediate of Bisacodyl. It is also used as an intermediate in pharamceutical research, Intermediate in organicc synethesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyridin-2-carboxaldehyd, 99 % wird als Zwischenprodukt von Bisacodyl verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt in der pharamzeutischen Forschung sowie als Intermediat in der organischen Synethese verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur2 -8 °C. Unter Inertgas lagern. Stabil unter empfohlenen Lagerungsbedingungen. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1121-60-4
Summenformel C6H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 107.112
MDL-Nummer MFCD00006290
InChI-Schlüssel CSDSSGBPEUDDEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridinecarboxaldehyde, picolinaldehyde, pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylpyridine, pyridine-2-aldehyde, picolinal, 2-picolinaldehyde, 2-pyridaldehyde, picolinic aldehyde, 2-pyridylaldehyde
PubChem CID 14273
ChEBI CHEBI:73012
IUPAC-Name Pyridin-2-Carbaldehyd
SMILES C1=CC=NC(=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-2-carboxaldehyde
Schmelzpunkt -21°C
Dichte 1.124
pH 6.5
Siedepunkt 180°C to 181°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.536
Menge 500 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 105341
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 107.11
Reinheit (%) 99%