Learn More
Pyridin-2-carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480213
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480213 100 g 100 Gramm
11414000 25 g 25 Gramm
11490213 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480213 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11391.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1121-60-4 | C6H5NO | 107.112 g/mol
Pyridine-2-carboxaldehyde, 99% is used as an Intermediate of Bisacodyl. It is also used as an intermediate in pharamceutical research, Intermediate in organicc synethesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyridin-2-carboxaldehyd, 99 % wird als Zwischenprodukt von Bisacodyl verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt in der pharamzeutischen Forschung sowie als Intermediat in der organischen Synethese verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur2 -8 °C. Unter Inertgas lagern. Stabil unter empfohlenen Lagerungsbedingungen. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1121-60-4
Summenformel C6H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 107.112
MDL-Nummer MFCD00006290
InChI-Schlüssel CSDSSGBPEUDDEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pyridinecarboxaldehyde, picolinaldehyde, pyridine-2-carboxaldehyde, 2-formylpyridine, pyridine-2-aldehyde, picolinal, 2-picolinaldehyde, 2-pyridaldehyde, picolinic aldehyde, 2-pyridylaldehyde
PubChem CID 14273
ChEBI CHEBI:73012
IUPAC-Name Pyridin-2-Carbaldehyd
SMILES C1=CC=NC(=C1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-2-carboxaldehyde
Schmelzpunkt -21°C
Dichte 1.124
pH 6.5
Siedepunkt 180°C to 181°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.536
Menge 100 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 105341
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 107.11
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridine-2-carboxaldehyde
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Pyridinecarboxaldehyde