Learn More
Pyridin-2-Boronsäure-Dimethylester, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15449837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15449837 250 mg 250 Milligramm
15439837 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449837 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53067.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136805-54-4
Summenformel C7H10BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 150.972
MDL-Nummer MFCD03412109
InChI-Schlüssel ITSIDKYMJQVPQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl pyridin-2-ylboronate, pyridine-2-boronic acid dimethyl ester, dimethyl pyridineboronate, pyridine-2-boronic acid, dimethyl ester, dimethoxy pyridin-2-yl borane, 2-pyridylboronic acid, dimethyl ester, 2-pyridineboronic acid dimethyl ester, akos brn-0425, 2-dimethoxyboryl pyridine, acmc-209ca1
PubChem CID 2763164
IUPAC-Name Dimethoxy(pyridin-2-yl)boran
SMILES B(C1=CC=CC=N1)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-2-boronic acid dimethyl ester
Menge 250 mg
Formelmasse 150.97
Reinheit (%) 95%