Learn More
Pyridin-2,6-Dicarbonyldichlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476010
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11476010
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26570.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3739-94-4 | C7H3Cl2NO2 | 204.006 g/mol
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride is used as the reagent during the synthesis of pyridine-based polyamido-polyester optically active macrocycles. It is used as starting reagent during the synthesis of pyridine-bridged 2,6-bis-carboxamide Schiff?s bases. It was used in the synthesis of N,N?-bis(1-pyrenylmethyl)pyridine-2,6-dicarboxamide3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Pyridindicarbonyldichlorid wird als Reagenz bei der Synthese von optisch aktiven Polyamidopolyestermakrozyklen auf Pyridinbasis verwendet. Wird als Ausgangsreagenz bei der Synthese von pyridinverbrückten 2,6-Bis-Carboxamid Schiffschen Basen verwendet. Wurde bei der Synthese von N,N′-Bis(1-Pyrenylmethyl)pyridin-2,6-dicarboxamid3 verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3739-94-4
Summenformel C7H3Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 204.006
MDL-Nummer MFCD00006289
InChI-Schlüssel GWHOGODUVLQCEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-pyridinedicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarboxylic acid chloride, pyridine-2,6-dicarbonyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbonyl chloride, pyridine-2,6-dicarboxylic acid chloride, 2,6-pyridinedicarboxylicacidchloride, pyridine-2,6-dicarboyl dichloride, 2,6-pyridinedicarbony chloride, pubchem13243, tpc-i153
PubChem CID 77335
IUPAC-Name Pyridin-2,6-Dicarbonylchlorid
SMILES C1=CC(=NC(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-2,6-dicarbonyl dichloride
Schmelzpunkt 57°C to 61°C
Siedepunkt 284°C
Geruch Irritating
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 131556
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 204.01
Reinheit (%) 98%