Learn More
Pyridin-2,4-dicarbonsäure, 98 %, kann bis zu ca. 10 % Wasser enthalten, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11477027
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11477027
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14409.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es handelt sich um einen In-vitro- und In-cell-Inhibitor sowie einen bekannten Hemmer für Histonlysindemethylen. 2,4-Pyridinedicarbonsäure wurde in Versuchen verwendet, um festzustellen, ob Ruthenium(II)-Komplexe in vitro antimastische Effekte auf mehrere Tumorzelllinien ausüben, die hauptsächlich durch die Auswirkung auf Zelladhäsion, -migration und -angiogenese erzielt werden. Es blockiert die Aktivität von 2-OG-Oxygenasen, zu denen bestimmte Lysindemethyle und eine Vielzahl von Hydroxylasen gehören (z. B. Prolyl, Kollagen, Lysyl). 2,3 2,4-PDCA hemmt mehrere Jumonji-Domain-haltige Lysindemethylasen, wenn sie bei niedrigen Mikromolar-Konzentrationen verwendet werden. Durch seine Auswirkungen auf Hydroxylasen, einschließlich Prolyl-Hydroxlase 1 (IC50 = 1.5 µ M), moduliert es Hypoxie-induzierende Faktorumsätze, Kollagensynthese und Zellwandbildung. Es kann zinkabhängige Enzyme hemmen, wie z. B. Metall-β-lactamase.8. 2,4-PDCA wirkt sich auch auf die Übertragung durch organische Anionentransporter aus und wird von diesen transportiert.
Löslichkeit
Wasserlöslich bei 20 °C 4.5 g/l.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 499-80-9
Summenformel C7H5NO4
Molekulargewicht (g/mol) 167.12
MDL-Nummer MFCD00149413,MFCD00006296
InChI-Schlüssel MJIVRKPEXXHNJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-pyridinedicarboxylic acid, lutidinic acid, 2,4-lutidinic acid, 2,4-pyridinedicarboxylicacid, hydrate 1:1, 4nrq, pd2, 4-carboxypicolinic acid, pubchem16314, pyridine carboxylate, 6a, acmc-1bnb9
PubChem CID 10365
ChEBI CHEBI:44737
IUPAC-Name Pyridin-2,4-Dicarbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC=NC(=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-2,4-dicarboxylic acid
Schmelzpunkt ∼245°C (decomposition)
pH 2.5 to 3.5
Hinweise zum Prozentgehalt kann bis zu ≈10 % Wasser enthalten
Menge 5 g
Beilstein 131631
Löslichkeitsinformationen Soluble in water at 20°C 4.5g/L.
Formelmasse 167.12
Reinheit (%) 98%