Learn More
Pyridin-2,3-dicarbonsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450253
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450253 100 g 100 Gramm
11440253 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450253 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11414.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 89-00-9 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Quinolinic acid is an endogenous NMDA agonist. Quinolinic acid is a metabolite of tryptophan that acts as a putative NMDA receptor agonist. Quinolinic acid is an excitotoxic metabolite and an agonist of N-methyl-D-aspartate receptors. properties of KYNA raise the possibility of a functional link between KYNA and QUIN in the brain which may be of relevance for an understanding of human neurodegenerative disorders. Quinolinic acid is a potent endogenous excitant at amino acid receptors in CNS.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Chinolinsäure ist ein endogener NMDA-Agonist. Chinolinsäure ist ein Metabolit von Tryptophan, das als mutmaßlicher NMDA-Rezeptoragonist wirkt. Chinolinsäure ist ein „excitotoxischer“ Metabolit und ein Agonist von N-Methyl-D-Aspartat-Rezeptoren. Die Eigenschaften von KYNA erhöhen die Möglichkeit einer funktionellen Verbindung zwischen KYNA und QUIN im Gehirn, was für das Verständnis neurodegenerativer Erkrankungen beim Menschen von Bedeutung sein kann. Chinolinsäure ist ein potenter endogener Anreger von Aminosäurerezeptoren im ZNS.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise), Alkalien, verdünnter wässriger Basis, DMSO und Alkohol (leicht).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-00-9
Summenformel C7H5NO4
Molekulargewicht (g/mol) 167.12
MDL-Nummer MFCD00006295
InChI-Schlüssel GJAWHXHKYYXBSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinolinic acid, 2,3-pyridinedicarboxylic acid, quinolinate, pyridine-2,3-dicarboxylate, unii-f6f0hk1urn, 2,3-pyridinedicarboxylicacid, pyridine-2,3-carboxylate, f6f0hk1urn, pyridin-2,3-dicarbonsaeure, 2,3-pyridinedicarboxylate
PubChem CID 1066
ChEBI CHEBI:16675
IUPAC-Name Pyridin-2,3-Dicarbonsäure
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridine-2,3-dicarboxylic acid
Schmelzpunkt ∼188°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 137110
Merck Index 14,8073
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly),alkalies,dilute aqueous base,DMSO,and alcohol (slightly).
Formelmasse 167.12
Reinheit (%) 99%