missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyridazin-3 -Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15457277
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15457277 5 g 5 Gramm
15447277 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15457277 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34341.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 2164-61-6 | C5H4N2O2 | 124.099 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2164-61-6
Summenformel C5H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.099
MDL-Nummer MFCD01646333
InChI-Schlüssel RUUOPSRRIKJHNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyridazinecarboxylic acid, 3-carboxypyridazine, 3-pyridazine carboxylic acid, pubchem22109, pyridazine carboxylic acid, ksc202q0p, pyridazine-3-carboxylic acid, 3-carboxypyridazine; 3-pyridazinecarboxylic acid;
PubChem CID 269369
IUPAC-Name Pyridazin-3-carbonsäure
SMILES C1=CC(=NN=C1)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pyridazine-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∽195°C (decomposition)
Menge 5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 124.1
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.