Learn More
Pyrex™ Hohe Berzelius-Becher für starke Beanspruchung
Artikelnummer. p-7116177
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 ml
250 ml
600 ml
Packungsgröße:
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15787917 150 ml 10 Stück
15797917 250 ml 10 Stück
15707927 600 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15787917 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 1004150
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für längere Lebensdauer und erhöhte Anwendersicherheit
  • Mechanisch stärker als Standardkolben
  • Verstärkter Rand und Ausguss, weniger bruchanfällig beim Waschen usw.
  • Dickere Wände und schwerere Basis
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
  • Mit aufgedrucktem Nachverfolgungscode zum Herunterladen eines Chargenzertifikates
  • Weiße Graduierungen und Beschriftungsbereiche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Becher
Außendurchmesser (metrisch) 54 mm
Kapazität (metrisch) 150 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 95 mm
Menge 10/Pckg.