Learn More
Pyrex™ Berzelius-Becherglas, hohe Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas; entspricht ISO 3819 und DIN 12331.Pyrex™ Hohe Berzelius-Bechergläser gewährleisten dank weißen Graduierungen und einem Markierungspunkt eine einfache Volumenbestimmung bei dunklen Flüssigkeiten.Der integrierte Auslauf verhindert das Verschütten beim Ausgießen.
- Entspricht ISO 3819 und DIN 12331
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
- Hohe Form mit Ausguss
- Weiße Graduierungen und Beschriftungsbereiche
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 70 mm |
| Kapazität (metrisch) | 400 ml |
| Material | Borosilikatglas (Typ 1) |
| Höhe (metrisch) | 130 mm |
| Menge | 10/Packung |
| Typ | Becher |
| Graduated | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 3819, DIN 12331 |
| Scale | Weiße Skala mit Graduierung |