Learn More
Pyrex™ Berzelius-Becherglas, hohe Form
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas entspricht ISO 3819 und DIN 12331. Pyrex™ Hohe Berzelius-Bechergläser gewährleisten dank weißen Graduierungen und einem Markierungspunkt eine einfache Volumenbestimmung bei dunklen Flüssigkeiten. Der integrierte Auslauf verhindert das Verschütten beim Ausgießen.
Marke:  Pyrex 1015/26D
Additional Details : Gewicht : 4.92000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12059002
  • 252.17 CHF / 10 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 06-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Manufactured from Pyrex™ borosilicate glass and complies with ISO 3819 and DIN 12331. Pyrex™ Tall-Form Berzelius Beaker includes white graduations and marking spot for easy volume assessment with dark liquids. Integral spout helps to prevent spillage while pouring.
  • Entspricht ISO 3819 und DIN 12331
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
  • Hohe Form mit Ausguss
  • Weiße Graduierungen und Beschriftungsbereiche
Spezifikation
Spezifikation
ISO 3819, DIN 12331
Weiß
2000 mL
240 mm
Beaker
Ja
120 mm
Borosilikatglas
10 Packung