Learn More
Pyrex™ Einfacher Seitenarm, gerade Form
Seitenarme mit 100 mm Länge
Marke: Quickfit HP3ST/7
69.30 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Seitenarme mit 100 mm Länge
Spezifikation
Seitenhals ohne Profil | |
Borosilikatglas | |
210 mm |
3 mm | |
10 mm |