Learn More
Pyrex™ Reparatur-Bürette mit gerader Bohrung
Bürette mit gerader Bohrung.
Marke:  Pyrex SST502
Additional Details : Gewicht : 0.52000kg
Artikelnummer. 12431021
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Bürette mit gerader Bohrung
Spezifikation
Spezifikation
Bürette
Oben: 12 mm, Absperrhahn: 12.5 mm
Borosilikatglas
8 mm