Learn More
Pyrex™ Kegelhähne aus Borosilikatglas mit gerader Bohrung
Artikelnummer. p-8002619
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
9mm
11mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12003474
Marke: Pyrex SSV106
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Speziell entwickelt und sorgfältig hergestellt für Anwendungen mit hohem Vakuum.
  • Alle Absperrhähne auf Leistungsfähigkeit unter hohem Vakuum getestet.
  • Konstruktion aus Borosilikatglas
  • Küken und Zylinder in zusammengehörigen Paaren gemeinsam präzisionsgeschliffen, garantiert optimales Leistungsverhalten
  • Nummerierung von Küken und Zylinder für korrekte Zusammenführung von Paaren
  • Alle Seitenarme sind 100 mm lang.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Sperrhahn
Durchmesser (metrisch) 11mm
Material Borosilikatglas