Learn More
Pyrex™ Ersatzdichtungen für Schraubverschlüsse
Click to view available options
Verschlussgröße:
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25 mm
42 mm
60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
20 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Chemische Beständigkeit durch die Dichtungsscheibe mit PTFE-Oberfläche
- Autoklavierbar bis 121 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussgröße | 25 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Beschreibung | Ersatzeinsatz |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 20 Packung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Reagenzflaschen der Serie 1515 |