Learn More
Corning™ PYREX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit rundem Boden
Artikelnummer. 12704868
Click to view available options
Länge (metrisch):
122 mm
Closure Included:
Ja
Verschlussmaterial:
Phenolharz
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 12704868
Marke: Corning™ 842250
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ohne Graduierungen
These PYREX™ round bottom, ungraduated centrifuge tubes have a pourout spout for easy decanting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial Phenolharz
Kapazität (metrisch) 50 ml
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit Nützlich für den Transport von Sputumproben, die Verdauung, zum Schütteln, Neutralisieren und Zentrifugieren
Auskleidungsmaterial Gummi
Anzahl pro Karton 12
Anzahl pro Packung 12
Gewindegröße 24-410
Sterilität Unsteril
Form Zylindrisch
Länge (metrisch) 122 mm
Closure Included Ja
Durchmesser (metrisch) 29 mm
Produkttyp Zentrifugenröhrchen