Learn More
Pyrex™ Einfacher Seitenarm, rechtwinklige Form
Artikelnummer. 11916728
Click to view available options
Stopfenöffnung:
3,0 mm
6,0 mm
10,0 mm
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss:
8 mm
10 mm
13 mm
Länge (metrisch):
210 mm
225 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11916728
Marke: Quickfit HP3RA/7
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Seitenarme mit 100 mm Länge
100 mm lange Seitenarme
  • Seitenarme mit 100 mm Länge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Seitenhals ohne Profil
Stopfenöffnung 3,0 mm
Material Borosilikatglas
Durchmesser (metrisch) seitlicher Anschluss 10 mm
Länge (metrisch) 210 mm