Learn More
Pyrex™ Quickfit™ Tropfenfängermit Sinter für Rotationsverdampfer
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
Konusgröße: 24/29; Buchsengröße: 29/32
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
Schützt den Kondensator vor Kontamination.Pyrex™ Quickfit™ Übergangsstücke mit Tropfenfänger für Rotationsverdampfer verhindern Sinterspritzer.
- Zum Einsatz mit Rotationsverdampfern
- Verhindert die mögliche Kontamination des Kondensators mit stoßenden Lösungsmitteln
- Mit grober Porosität 1 Sinter zur Reduzierung von Verschleppungen
- Die Tropfenfänger verfügen über einen 29/32er-Sockel
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Tropfenfänger mit Sinter für Rotationsverdampfer |
| Kapazität (metrisch) | 90 ml |
| Menge | 1/Pckg. |
| Standard-Konusverbindung | Konusgröße: 24/29; Buchsengröße: 29/32 |