Learn More
Pyrex™ Polypropylen-Schraubkappen für Medienflaschen
Product Code. p-8002613
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
25 mm
32 mm
45 mm
80 mm
Farbe:
Gelb
Grau
Grün
Hellblau
Unit Size:
10 Stück
Product Code. 10499120
Brand: Pyrex 4506/25D
Only null left
Add to basket
Add to basket
Pyrex™ Polypropylen-Schraubverschlüsse sind ideal für die Medienvorbereitung.
  • Für den Gebrauch mit: Labormedienflaschen, Reihe 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 und 1524
  • Autoklavierbar: bis zu 140 °C
  • Lieferbar in einer Auswahl von vier Farben für eine einfache Identifikation der Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Hellblau
Beschreibung Schraubverschluss
Material Polypropylen
Menge 10/Pckg.
Gewindegröße (metrisch) 25 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Flaschen der Serie 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1523 und 1524
Verschlusstyp Schraubkappe