Learn More
Pyrex™ PBT-Schraubverschlüsse
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
13 mm
15 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
42 mm
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Beschreibung
- Dichtscheibe aus PTFE für chemische Beständigkeit
- Widersteht Heißluftsterilisation bis 180 °C
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Schraubverschluss |
| Enthält | PTFE-beschichtete Gummieinlage |
| Material | PBT |
| Menge | 20/Packung |
| Gewindegröße (metrisch) | 30 mm |
| Auskleidungsmaterial | PTFE-beschichtetes Gummi |
| Produkttyp | Schraubkappe |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kulturröhrchen |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |