Learn More
Pyrex™ PBT-Schraubverschlüsse
Artikelnummer. 10389974
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
13 mm
15 mm
20 mm
22 mm
25 mm
30 mm
42 mm
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 10389974
Marke: Pyrex 4503/22
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Reagenzflaschen, Kulturröhrchen und andere Flaschen mit Schraubverschluss. Pyrex™ PBT-Schraubverschlüsse sind entsprechend Ihren Anforderungen in vielen verschiedenen Größen lieferbar. Die Dichtscheiben gewährleisten eine inerte Innenabdichtung und Beständigkeit gegen feuchte Dämpfe und eignen sich hervorragend für Kulturanwendungen.
  • Dichtscheibe aus PTFE für chemische Beständigkeit
  • Widersteht Heißluftsterilisation bis 180 °C
  • Autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Schraubverschluss
Enthält PTFE-beschichtete Gummieinlage
Material PBT
Menge 20/PK
Gewindegröße (metrisch) 22 mm
Auskleidungsmaterial PTFE-beschichteter Gummi
Produkttyp Schraubkappe
Zur Verwendung mit (Geräte) Kulturröhrchen