Learn More
Cole-Parmer™ Pyrex™ Petrischalen
Artikelnummer. 15374535 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
60 mm
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 15374535
Marke: Cole-Parmer™ 3455101
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Schalen widerstehen wiederholter nasser oder trockener Sterilisation
  • Einfache Sortierung: blau markierte Oberseite, weiß markierte Unterseite.
  • Diese flachen, durchsichtigen Kulturschalen widerstehen wiederholter Sterilisation (nass oder trocken).
  • Die Kanten sind mit einem Rollrand versehen, um eine höhere mechanische Festigkeit zu gewährleisten.
  • Das Bead bietet außerdem einen gleichen Abstand von den Wänden des Bodens und der Abdeckung, wodurch die Kapillarwirkung kondensierter Feuchtigkeit an den Seiten reduziert wird.
  • Diese Schalen werden weder chemisch noch thermisch durch die Methoden beeinflusst, die häufig in Laboren eingesetzt werden, in denen die Sterilisation ein wichtiger Faktor für Routine- oder Spezialarbeiten ist.
  • Die abgedeckte Schale ist nicht luftdicht.
Spezifikation
Verschlussmaterial Glas
Material Glas
Form Rund
Höhe (metrisch) 1,5 cm
Höhe (angloamerikanisch) 0.625 in.
Durchmesser (angloamerikanisch) 2 in.
Durchmesser (metrisch) 60 mm