Learn More
X2 100ML CENTRIFUGE VESSEL .
Artikelnummer. 12632132
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
Artikelnummer. 12632132
Marke: Pyrex 3440/02M
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entspricht ASTM D96 und D-1966
Entspricht ASTM D96 und D-1966
  • Zur Bestimmung von Wasser und Sedimenten in Erdölprodukten
  • Graduiert in weißer Emaillefarbe: - Unterer Stamm von 0 ml bis 1.5 ml in Abstufungen von 0.1 ml graduiert - Oberer Körper von 1.5 ml bis 5 ml in Abstufungen von 0.5 ml graduiert und von 5 ml bis 10 ml in Abstufungen von 1 ml graduiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D-96, D-1966
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit Zur Bestimmung von Wasser und Sedimenten in Erdölprodukten
Form Birnenförmig
Länge (metrisch) 157 mm
Graduierungen 0 bis 1,5 ml in Schritten von 0,1 ml, unterer Schaft, 1,5 bis 5 ml in Schritten von 0,5 ml und von 5 bis 10 ml in Schritten von 1 ml, oberer Körper
Produkttyp Zentrifugenröhrchen