Description
Dies sind verschiedene Größen und Arten von Schraubkappen für die Verwendung mit Vorratsflaschen.
Specifications
Specifications
| Farbe | Rot |
| Material | PBT |
| Anzahl pro Karton | 10 Kartons |
| Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
| Sterilität | Nicht steril |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 45 |
| Verschlussfarbe | Rot |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Vorratsflasche |
| Verschlussmaterial | PBT |
| Verschlusstyp | Hohe Temperatur |
| Show More |