Learn More
Pyrex™ Griffin-Bechergläser, niedrige Form
Artikelnummer. 10692281
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 mL
400 ml
600 ml
800 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
10,000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 10692281
Marke: Pyrex 1000/38D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Messung von Flüssigkeiten auf dem Labortisch oder der Heizplatte ohne das Risiko von Reizungen durch Chemikalien. Pyrex™ Niedrige Griffin-Messbecher sind in zahlreichen Größen mit weißer Graduierung und Markierungspunkt erhältlich.
Zur Messung von Flüssigkeiten auf dem Labortisch oder der Heizplatte ohne das Risiko von Reizungen durch Chemikalien.Pyrex™ Griffin Messbecher mit niedriger Form sind in zahlreichen Größen mit weißer Graduierung und Markierungsbereich erhältlich.
  • Entspricht ISO 3819 und DIN 12331
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
  • Ausgezeichnete Wärmeleistung
  • Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
  • Weiße Graduierungen und Beschriftungsbereiche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 217 mm
Kapazität (metrisch) 10,000 ml
Material Borosilikatglas (Typ 1)
Höhe (metrisch) 350 mm
Menge 1/Packung
Typ Becher
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 3819, DIN 12331
Scale Weiße Skala mit Graduierung