Learn More
Pyrex™ Labware Vorratsflasche aus Polyethylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Polyethylen
- Quetschflasche
- Verwendung mit Sofnol Bürette
- Zusammendrücken der Flasche zum Füllen der Bürette
- Bei nachlassendem Druck fließt überschüssige Flüssigkeit zurück in die Flasche und die Bürette wird auf Null gestellt
- Verwendung für Flüssigkeitstests
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sofnol Bürette |
| Material | Polyethylen |
| Typ | Reservoirflasche |