Learn More
Pyrex™ Labware Bürette aus Borosilikatglas mit PTFE Rotoflo™ und -Hahn, Klasse B
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 ml
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Entspricht ISO 385
- Einfache Befüllung und automatische Nullstellung – Drücken Sie die Polyethylenflasche zusammen, um die Bürette zu füllen – Lassen Sie den Druck ab, damit überschüssige Flüssigkeit in die Flasche zurückfließen kann, und stellen Sie die Bürette auf Null
- Mit Rotaflo™ Absperrhahn aus PTFE für fettfreie Leistung und feinfühlige Tropfenregelung
- Hahn aus PTFE mit 3 mm-Bohrung
- Graduierungen in weißer Emaillefarbe
- Aus Borosilikatglas.
- Büretten und Flaschen müssen separat bestellt werden
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 25 ml |
Material | Borosilikatglas |
Graduierungen | 0.1 ml |
Enthält | PTFE Rotaflo™ Sperrhahn, PTFE-Schlüssel mit 3 mm-öffnung |
Umfang | Weißes Email |
Material des Sperrhahns | PTFE |
Toleranz | ±0.1 ml |
Typ | Bürette |
Class | Klasse B |
Zertifizierung/Konformität | ISO 385 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Labware Bürette aus Borosilikatglas mit PTFE Rotoflo™ und -Hahn, Klasse B >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur