Learn More
Pyrex™ Labware Bürette aus Borosilikatglas mit PTFE Rotoflo™ und -Hahn, Klasse B
Artikelnummer. 11313544
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 ml
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11313544
Marke: Pyrex 3298/03
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht ISO 385. Pyrex™ Labware Büretten aus Borosilikatglas Klasse B mit Rotaflo™ Absperrhahn gewährleisten fettfreie Leistung und feinste Tropfenkontrolle. Flasche nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Entspricht ISO 385
  • Einfache Befüllung und automatische Nullstellung – Drücken Sie die Polyethylenflasche zusammen, um die Bürette zu füllen – Lassen Sie den Druck ab, damit überschüssige Flüssigkeit in die Flasche zurückfließen kann, und stellen Sie die Bürette auf Null
  • Mit Rotaflo™ Absperrhahn aus PTFE für fettfreie Leistung und feinfühlige Tropfenregelung
  • Hahn aus PTFE mit 3 mm-Bohrung
  • Graduierungen in weißer Emaillefarbe
  • Aus Borosilikatglas.
  • Büretten und Flaschen müssen separat bestellt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20 ml
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0.1 ml
Enthält PTFE Rotaflo™ Sperrhahn, PTFE-Schlüssel mit 3 mm-öffnung
Umfang Weißes Email
Material des Sperrhahns PTFE
Toleranz ± 0.1 ml
Typ Bürette
Class Klasse B
Zertifizierung/Konformität ISO 385