Learn More
Pyrex™ Labware Bürette aus Borosilikatglas mit PTFE Rotoflo™ und -Hahn, Klasse B
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
20 ml
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Entspricht ISO 385
- Einfache Befüllung und automatische Nullstellung – Drücken Sie die Polyethylenflasche zusammen, um die Bürette zu füllen – Lassen Sie den Druck ab, damit überschüssige Flüssigkeit in die Flasche zurückfließen kann, und stellen Sie die Bürette auf Null
- Mit Rotaflo™ Absperrhahn aus PTFE für fettfreie Leistung und feinfühlige Tropfenregelung
- Hahn aus PTFE mit 3 mm-Bohrung
- Graduierungen in weißer Emaillefarbe
- Aus Borosilikatglas.
- Büretten und Flaschen müssen separat bestellt werden
Spezifikation
Spezifikation
Capacidad (métrico) | 10 ml |
Material | Borosilikatglas |
Graduaciones | 0.1 ml |
Incluye | PTFE Rotaflo™ Sperrhahn, PTFE-Schlüssel mit 3 mm-öffnung |
Báscula | Weißes Email |
Material de la llave de paso | PTFE |
Tolerancia | ±0.1 ml |
Tipo | Bürette |
Class | Klasse B |
Certificaciones/conformidad | ISO 385 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Labware Bürette aus Borosilikatglas mit PTFE Rotoflo™ und -Hahn, Klasse B >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur