Learn More
Pyrex™ Burette Pyrex automatic, PTFE key, class AS with
Automatische Pyrex™ Labware Bürette der Klasse AS aus chemisch beständigem Pyrex™ Borosilikatglas mit weißer Emailgraduierung.
Marke: Pyrex™ 3296/02AS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit automatischer Nullpunkt-Funktion
- Einfache Bedienung - Zum Befüllen der Büretten einen leichten positiven Druck auf den unteren Seitenhals ausüben - Um Null einzustellen, den Druck lösen, damit überschüssige Flüssigkeit zurück in die Flasche gesaugt werden kann
- Büretten aus chemisch beständigem Pyrex™-Borosilikatglas
- Skala in weißem Einbrennlack
- Absperrhahn aus PTFE mit 1.5 mm-Bohrung
- Büretten und Zubehör müssen separat bestellt werden
Spezifikation
Graduierungen 0,02 ml; Toleranz ± 0,02 ml | |
Borosilikatglas | |
Bürette | |
10 mL |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Burette Pyrex automatic, PTFE key, class AS with > Volumen:10 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur